PHR1300
Dequalinium chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1,1′-Decamethylenebis(4-aminoquinaldinium) dichloride
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. D0430000
Famiglia di API
dequalinium
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H
LTNZEXKYNRNOGT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dequalinium chloride (DECA) is a cationic, lipophilic mitochondrial toxin which can act as a cyctotoxic agent on the mitochondrial membrane of specific epithelial carcinoma cells, by inhibiting the cellular energy production. It can have useful applications in cancer therapy.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?