PHR1063
Residual Solvents Mixture - Class I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Organic Volatile Impurities Class I Mix
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP 467
traceable to Ph. Eur. R0250000
traceable to USP 1601102
CdA
current certificate can be downloaded
Concentrazione
in DMSO
applicazioni
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1A - Muta. 1B - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Nose,Liver,Kidney
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)