Documenti fondamentali
PHL89849
Alpinetin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
7-Hydroxy-5-methoxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, 7-Hydroxy-5-methoxyflavanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC1=CC(OC(C2=CC=CC=C2)C3)=C(C(OC)=C1)C3=O
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-14-7-11(17)8-15-16(14)12(18)9-13(20-15)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,13,17H,9H2,1H3
QQQCWVDPMPFUGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)