Documenti fondamentali
PHL89268
Ruscogenin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(1β,3β,25R)-Spirost-5-ene-1,3-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H42O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](CC1)CO[C@]21O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H]2C
InChI
1S/C27H42O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-22(31-27)13-21-19-6-5-17-11-18(28)12-23(29)26(17,4)20(19)8-9-25(21,24)3/h5,15-16,18-24,28-29H,6-14H2,1-4H3/t15-,16+,18-,19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
QMQIQBOGXYYATH-IDABPMKMSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: allium
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)