Documenti fondamentali
PHL83497
Dracorhodin perchlorate
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H15ClO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C17H14O3.ClHO4/c1-11-14(18)10-16-13(17(11)19-2)8-9-15(20-16)12-6-4-3-5-7-12;2-1(3,4)5/h3-10H,1-2H3;(H,2,3,4,5)
KRTYZFUODYMZPG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)