Documenti fondamentali
PHL82490
Calycopterin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,5-Dihydroxy 3,6,7,8-tetramethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Calcycopterin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)O)OC)=O)c(c(c(c2OC)OC)OC)O
InChI
PIUSRRUXGNYCSS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)