Key Documents
PHL82479
Atractylenolide I
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=C1CCC[C@@](C=C2O3)(C)[C@@]1([H])CC2=C(C)C3=O
InChI
1S/C15H18O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h8,12H,1,4-7H2,2-3H3/t12-,15+/m0/s1
ZTVSGQPHMUYCRS-SWLSCSKDSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Phytochemical from Traditional Chinese Medicine herbal preparations. Atractylenolide I is an anti-inflammatory that is reported to inhibit angiogenesis.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
339.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170.87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)