P6585
TWEEN® 20
Low-peroxide; Low-carbonyls
Sinonimo/i:
Monolaurato di polietilenglicole sorbitano, Monolaurato di poliossietilene sorbitano
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
viscous liquid
PM
~1228
contiene
BHT as antioxidant
Impurezze
≤0.5 μmol/g Peroxides
≤1.0 μmol/g Carbonyls
≤3.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
Temp. transizione
cloud point 76 °C
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?