P2600000
Poly(vinyl chloride)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
PVC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Densità
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)