P0550000
Perphenazine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
perphenazine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(C=C1)=CC2=C1SC3=CC=CC=C3N2CCCN4CCN(CCO)CC4
InChI
1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
RGCVKNLCSQQDEP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti