NIST495
Unalloyed copper
NIST® SRM® 495, Cu II (solid)
Sinonimo/i:
Copper
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of rod
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Chromium (Cr), Lead (Pb), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Selenium (Se), Silver (Ag), Sulfur (S), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn), Copper (Cu)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Gold (Au), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Oxygen (O), Silicon (Si), Calcium (Ca), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)