NIST363
Low alloy steel
NIST® SRM® 363, Cr-V (mod.)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 150 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
SRM 363_cert
SRM 363_SDS
Altre note
Aluminum (Al), Molybdenum (Mo), Antimony (Sb), Neodymium (Nd), Arsenic (As), Nickel (Ni), Calcium (Ca), Niobium (Nb), Carbon (C), Phosphorus (P), Cerium (Ce), Silicon (Si), Chromium (Cr), Silver (Ag), Cobalt (Co), Sulfur (S), Copper (Cu), Tin (Sn), Gold (Au), Titanium (Ti), Lead (Pb), Tungsten (W), Magnesium (Mg), Vanadium (V), Manganese (Mn), Zirconium (Zr), Boron (B)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bismuth (Bi), Oxygen (O), Germanium (Ge), Praseodymium (Pr), Hafnium (Hf), Selenium (Se), Hydrogen (H), Strontium (Sr), Iron (Fe), Tantalum (Ta), Lanthanum (La), Tellurium (Te), Nitrogen (N), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)