Documenti fondamentali
NIST3398
Ginger (Zingiber officinale) Rhizome
NIST®SRM®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 8 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Arsenic (As), Lead (Pb), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
6-Gingerol (C17H26O4), 8-Gingerol (C19H30O4), 10-Gingerol (C21H34O4), 6-Shogaol (C17H24O3), 8-Shogaol (C19H28O3), 10-Shogaol (C21H32O3), Arsenous Acid (AsIII) (H3AsO3), Arsenic Acid (AsV) (H3AsO4), Inorganic Arsenic (iAs)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)