Documenti fondamentali
NIST2970
Vitamin D Metabolites in Frozen Human Serum (25-Hydroxyvitamin D2 High Level)
NIST®SRM®
Sinonimo/i:
Serum
About This Item
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.77
Confezionamento
pkg of 2 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
clinical testing
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)