Key Documents
NIST2720
Sulfur in di-n-butyl sulfide
NIST® SRM® 2720
Sinonimo/i:
Dibutyl sulfide, 1,1′-Thiobisbutane, Butyl sulfide, NSC 8460
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.29
Beilstein:
1732829
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.07 (vs air)
Tensione di vapore
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
Confezionamento
pkg of 5 x 4.5 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
XRF: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
188-189 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Stringa SMILE
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)