NIST199
Silica brick
NIST SRM 199
About This Item
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 45 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)