N115B
Low Temperature Viscosity Standard
ASTM D 2162 traceable
About This Item
Grado
certified reference material
Qualità
ASTM D 2162 traceable
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)