MGVS60
Medical Viscosity Standard
viscosity 6.0 mPa.s (25 °C), pkg of 100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Viscosità
6.0 mPa.s(25 °C)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
These products contain antibacterial agent.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)