MGVS12
Medical Viscosity Standard
viscosity 1.2 mPa.s (25.00 °C)
About This Item
Prodotti consigliati
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Viscosità
1.2 mPa.s(25.00 °C)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)