L0551000
Levonorgestrel
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D(−)-Norgestrel, 13β-Ethyl-17α-ethynyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-18-homo-19-nor-testosterone, 18,19-Dinor-13β-ethyl-17β-hydroxy-4-pregnen-20-yn-3-one, 18,19-Dinor-4-pregnen-20-yn-3-one, Levonorgestrel
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levonorgestrel
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
Informazioni sul gene
human ... PGR(5241)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)