IRMM526B
Niobium
IRMM®, certified reference material, 0.1 mm foil
Sinonimo/i:
Columbium
About This Item
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
industrial hygiene
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
IRMM526B
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)