Documenti fondamentali
IRMM018A
28Si (SiO2)
IRMM®, certified reference material, Isotope abundance ratio
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Purezza isotopica
 18O
 29Si
 28Si
 30Si
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
neat
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM018A
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)