G6403
Glutaraldeide
50% in H2O, suitable for photographic applications
Sinonimo/i:
Dialdeide glutarica, Pentano-1,5-diale
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
50% in H2O
Colore
colorless
Punto di fusione
-21 °C ((-6 °F))
Solubilità
water: soluble
Compatibilità
suitable for photographic applications
Stringa SMILE
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Assessment of dimensional stability of novel VPES impression material at different time intervals with standard disinfectants.: This research evaluates the dimensional stability of a novel vinyl polyether silicone (VPES) impression material when exposed to various disinfectants, including glutaraldehyde solutions, demonstrating its reliability for dental applications (Ahuja et al., 2024).
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?