G3285
D-(+)-glucosio
1 mg/mL in 0.1% benzoic acid, standard for enzymatic assay kits GAGO20, GAHK20, STA20, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Classi chimiche degli analiti
sugars (glucose)
Concentrazione
1 mg/mL in 0.1% benzoic acid
tecniche
photometry: suitable
applicazioni
food and beverages
general analytical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Altre note
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?