F0385
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts, without ʟ-glutamine, phenol red, and sodim bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
EMEM, MEM
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Minimum Essential Medium Eagle, With Earle′s salts, without L-glutamine, phenol red, and sodim bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)