Key Documents
ERMEB074B
Electrolytic copper (trace elements)
ERM®, certified reference material
Sinonimo/i:
Copper
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified for the element content in electrolytic copper.
ERM-EB074B_cert
ERM-EB074_report
ERM-EB074_origin
Risultati analitici
For more information please see:
ERMEB074B
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)