Documenti fondamentali
CRMVPGA
Reid Vapour Pressure Standard
ASTM D 4953A, 323A (84.41 kPa)
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Fuels Testing Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)