Documenti fondamentali
CRM42279
Supelco
Cyanuric Acid
Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Cyanuric acid
About This Item
Formula condensata:
C3N3(OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
cyanuric acid
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 250 mg
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=O)=O)=O
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)