CRM360
TPH - Sandy Loam 4
pkg of 100 g
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
Certified RRO Concentration - (C25-C36) 336 mg/Kg
Confezionamento
pkg of 100 g
Produttore/marchio commerciale
RTC CRM360-100
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
soil
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)