CCW4250
Buffered Peptone Water (ISO 6579) in tubes
Dilution and non-selective pre-enrichment liquid medium according to ISO standards, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
BPW, BPW (ISO 6579), Buffered Peptone Solution, Peptone Water (buffered), Peptone Water, buffered, Peptone Water, phosphate-buffered, Tryptone Phosphate Water
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ISO 11133
ISO 6579
ISO 6887
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
casein peptone, 10.0 g/L
disodium phosphate (anhydrous), 3.5 g/L (Equivalent to 9,0 g of disodium
hydrogen phosphate dodecahydrate)
potassium phosphate, 1.5 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
Confezionamento
box of 20 tubes
Parametri
9 mL filling volume
Volume provetta
16 mL
Colore
yellow
pH
7±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
- 1 box with 20 tubes
- 16x113 mm glass tubes
- Ink labeled and metallic cap
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)