Documenti fondamentali
C6395
Supelco
Cannabidiolo
1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
Sinonimo/i:
CBD
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Cannabidiol belongs to the group of active cannabinoids, available in neutral form, derived from Cannabis species and is available as a main component of illicit drugs such as hashish (cannabis resin) and marijuana (herbal cannabis).
Applicazioni
Cannabidiol is used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in hashish drug samples and plasma samples using chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Development of a simple and sensitive HPLC?UV method for the simultaneous determination of cannabidiol and ?9-tetrahydrocannabinol in rat plasma
Zgair A, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 114(3-4), 145-151 (2015)
Simultaneous separation and identification of hashish constituents by coupled liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS)
Rustichelli.C, et al.
Chromatographia, 43(3-4), 129-134 (1996)
Shimon Ben-Shabat et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(3), 1113-1117 (2006-02-03)
Cannabidiol (CBD) and cannabidiol dimethyl hephtyl (CBD-DMH) were hydrogenated to give four different epimers. The new derivatives were evaluated for their ability to modulate the production of reactive oxygen intermediates (ROI), nitric oxide (NO), and tumor necrosis factor (TNF-alpha) by
Amir Englund et al.
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 27(1), 19-27 (2012-10-09)
Community-based studies suggest that cannabis products that are high in Δ⁹-tetrahydrocannabinol (THC) but low in cannabidiol (CBD) are particularly hazardous for mental health. Laboratory-based studies are ideal for clarifying this issue because THC and CBD can be administered in pure
Javier Fernández-Ruiz et al.
British journal of clinical pharmacology, 75(2), 323-333 (2012-05-26)
Cannabidiol (CBD) is a phytocannabinoid with therapeutic properties for numerous disorders exerted through molecular mechanisms that are yet to be completely identified. CBD acts in some experimental models as an anti-inflammatory, anticonvulsant, anti-oxidant, anti-emetic, anxiolytic and antipsychotic agent, and is
Articoli
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; Cannabichromene solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Tetrahydrocannabinolic acid A solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material.