C2174002
Cilazapril impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl (1S,9S)-9-[[(1S)-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]amino]-10-oxooctahydro-6H-pyridazino[1,2a][1,2]diazepine-1-carboxylate
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cilazapril
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)