Documenti fondamentali
BP1171
Piperonylbutoxide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl (6-propylpiperonyl) ether, 4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyldiethyleneglycol butyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H30O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.44
Beilstein:
288063
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
piperonyl butoxide
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Piperonylbutoxide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Piperonyl Butoxide
  • Confezionamento
    Unit quantity: 250 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Pittogrammi
    Exclamation markEnvironment
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
    Organi bersaglio
    Respiratory system
    Rischi supp
    Codice della classe di stoccaggio
    10 - Combustible liquids
    WGK 3
    Punto d’infiammabilità (°F)
    339.8 °F - closed cup
    Punto d’infiammabilità (°C)
    171 °C - closed cup
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)