Key Documents
BP060
Carbidopa
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropionic acid monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2O4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
carbidopa
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Stringa SMILE
O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
QTAOMKOIBXZKND-PPHPATTJSA-N
Informazioni sul gene
human ... DDC(1644)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Carbidopa BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-careldopa Tablets
  • Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Exclamation mark
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Lot/Batch Number
    Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 2
    1 of 2