Documenti fondamentali
BCR547
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
BCR®, certified reference material
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Punto di fusione
165-168 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR547
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)