Documenti fondamentali
BCR486
Purified human alfafoetoprotein (protein mass)
BCR®, certified reference material
Sinonimo/i:
Human alfafoetoprotein
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
clinical
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR486
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)