BCR312
2-Nitro-7-methoxynaphtho[2,1-b]furan
BCR®, certified reference material
About This Item
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2c(ccc3oc(cc23)[N+]([O-])=O)c1
InChI
1S/C13H9NO4/c1-17-9-3-4-10-8(6-9)2-5-12-11(10)7-13(18-12)14(15)16/h2-7H,1H3
BRRIJZQYTOFDAF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
BCR312
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3