BCR173
Titania
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Forma fisica
particles
Produttore/marchio commerciale
JRC
Area superficiale
8.23 m2/g , nitrogen BET specific surface area
applicazioni
general analytical
Formato
neat
Risultati analitici
For more information please see:
BCR173
BCR173
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)