B7522
Benfluorex hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
N-(1-Methyl-2-(3-[trifluoromethyl]-phenyl)ethyl]aminoethanol benzoate ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.CC(Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)NCCOC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C19H20F3NO2.ClH/c1-14(12-15-6-5-9-17(13-15)19(20,21)22)23-10-11-25-18(24)16-7-3-2-4-8-16;/h2-9,13-14,23H,10-12H2,1H3;1H
NLOALSPYZIIXEO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SOAT1(6646)
Descrizione generale
It is used in the treatment of impaired carbohydrate metabolism, atherogenic metabolic disorders and in the suppression of appetite.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)