ALK1000
Alkalinity, CaCO3 1000 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Sinonimo/i:
Calcium Carbonate Alkalinity Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC ALK1000-100
Concentrazione
in H2O
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)