A0496020
Aminoglutethimide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,3′-(Azodi-4,1-phenylene)bis[3-ethyl-2,6-piperidinedione], 3,3′-[Diazenediylbis(4,1-phenylene)]bis(3-ethylpiperidine-2,6-dione), Azoglutethimide
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
aminoglutethimide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)