Documenti fondamentali
97587
Supelco
Ethyl heptanoate
analytical standard
Sinonimo/i:
Ethyl enanthate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Beilstein:
1752311
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
n20/D 1.412-1.414
P. ebollizione
188-189 °C (lit.)
Punto di fusione
−66 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)