95381
Bismuth(III) oxide
purum, ≥98.0% (KT)
Sinonimo/i:
Dibismuth trioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (KT)
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: bismuth
Perdita
≤0.2% loss on ignition
Stringa SMILE
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.