95343
(±)-1-Amino-2-propanol
analytical standard
Sinonimo/i:
(±)-Isopropanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ~50:50 (racem)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.446-1.450
n20/D 1.4478 (lit.)
P. ebollizione
160 °C (lit.)
Punto di fusione
−2 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)