95094
Heavy metal mix IV
(in 12% nitric acid), TraceCERT®, acc. to Nevada and Washington state regulation
About This Item
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
As, 200 mg/L
Cd, 82 mg/L
Hg, 40 mg/L
Pb, 120 mg/L
Concentrazione
(in 12% nitric acid)
tecniche
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cannabis testing
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
Suitable for ICP-OES and ICP-MS
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articoli
Ensure the safety of cannabis and hemp products by testing for heavy metal contamination using ICP-MS and state specific reference material mixes