94117
Antimon Standard für AAS
TraceCERT®, 1 g/L Sb in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Concentrazione
1 g/L Sb in nitric acid (nominal concentration)
tecniche
AAS: suitable
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?