94093
Parathion-methyl-d6 (dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
O,O-Dimethyl-d6 O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, Methyl parathion-d6
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
under inert gas (Argon)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
S=P(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
RLBIQVVOMOPOHC-WFGJKAKNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - open cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?