Documenti fondamentali
92940
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(III)
purum, ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Antimony(III)triphenyl, Triphenylstibine
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3Sb
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.07
Beilstein:
3608108
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: antimony
reagent type: catalyst
P. ebollizione
377 °C (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
53-55 °C
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)[Sb](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)