Documenti fondamentali
92939
Supelco
4-Methylaminoantipyrine hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one monohydrochloride, N-Methylaminophenazone, Noramidopyrine hydrochloride, Noraminopyrine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15N3O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (AT)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1C(NC)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C12H15N3O.ClH/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,13H,1-3H3;1H
NNONRTWOIVTAHL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7