Documenti fondamentali
92439
Supelco
Decanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17D3H30NO4
Peso molecolare:
318.47
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99.0% (LC-MS)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)